Fortfahren mit
BDPH9C021EE7
Bide Pharmatech
(E)-2-Ethylhex-2-enal
Synonym(e):
(2E)-2-ethyl-2-hexenal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H14O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Inchi Key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (E)-2-Ethylhex-2-enal
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
Flame
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)