Fortfahren mit
BDPH9C024230
Bide Pharmatech
(2S,3S)-2-((S)-1-((2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-methylpentanoic acid
Synonym(e):
(2S,3S)-2-[({(2S)-1-[(2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoyl]-2-pyrrolidinyl}carbonyl)amino]-3-methylpentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H31O4N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.45
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1
Inchi Key
JNTMAZFVYNDPLB-PEDHHIEDSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)