Fortfahren mit
BDPH9C024641
Bide Pharmatech
(E)-3-(3-Fluorophenyl)prop-2-en-1-ol
Synonym(e):
(2E)-3-(3-fluorophenyl)-2-propen-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.17
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-11/h1-5,7,11H,6H2/b4-2+
Inchi Key
VCJXSANJUHQWOX-DUXPYHPUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)