Direkt zum Inhalt
BDPH9C02474E
Bide Pharmatech
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-amine hydrochloride
Synonym(e):
(1S)-1-(3,5-difluorophenyl)-1-propanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12N1Cl1F2
Molekulargewicht:
207.65
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H11F2N.ClH/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6;/h3-5,9H,2,12H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Inchi Key
LGEMCPLXQQXMSU-FVGYRXGTSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)