Fortfahren mit
BL3H160C1913
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Synonym(e):
4-bromo-3-chloro-2-methylaniline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 35.00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 38.00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 58.00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 154.00
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 612.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7N1Cl1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.5
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD4732-1G
CHF 35.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
IAWSZYHMEPZGKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)