Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 118.00 |
250 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 193.00 |
1 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 540.00 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: BD473346-100MG
CHF 118.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2,(H2,8,9)
Inchi Key
QTTCZUHBAQUDIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-Amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
hstatements
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?