Fortfahren mit
BL3H160C19B2
BLD Pharmatech
4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Synonym(e):
4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 46.00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 71.00
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 112.00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 231.00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 651.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.58
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD4781-1G
CHF 46.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7ClO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Inchi Key
AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow Powder or Crystals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)