Fortfahren mit
BL3H1F1CC8CD
BLD Pharmatech
4-Aminobenzoic acid
Synonym(e):
4-aminobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 48.00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 51.00
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 54.00
1 kg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 93.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD17215-25G
CHF 48.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Inchi Key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
186-189C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoic acid
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)