Fortfahren mit
BL3H1F1CD7BC
BLD Pharmatech
2-(Carboxymethyl)-5-nitrobenzoic acid
Synonym(e):
2-(carboxymethyl)-5-nitrobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 70.00
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 91.00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 105.00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 305.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H7O6N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.16
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD750738-100MG
CHF 70.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H7NO6/c11-8(12)3-5-1-2-6(10(15)16)4-7(5)9(13)14/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
QHIFWNXJOHQQTH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to dark yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)