Fortfahren mit
BL3H97A47BB2
BLD Pharmatech
Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Synonym(e):
ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 35.00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 39.00
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 50.00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 65.00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 145.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O2Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.06
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD240149-1G
CHF 35.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FDVAAQDTTZNHKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)