Fortfahren mit
BL3H97F030AA
BLD Pharmatech
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Synonym(e):
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 53.00
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 84.00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 220.00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 699.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9O3Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.58
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD01155596-250MG
CHF 53.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Inchi Key
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)