Fortfahren mit
BL3H98CD5B8A
BLD Pharmatech
(S)-Oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Synonym(e):
(S)-oxazolidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 277.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8O3N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.57
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD00806240-1G
CHF 277.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C4H7NO3.ClH/c6-4(7)3-1-8-2-5-3;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7);1H
Inchi Key
QDWFSTLUZHSBAS-DFWYDOINSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)