Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 84.00 |
100 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 96.00 |
250 mg | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 150.00 |
1 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 274.00 |
5 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 1'258.00 |
10 g | Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner. | CHF 1'997.00 |
Über diesen Artikel
Lieferanten-SKU: BD01313504-50MG
CHF 84.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-2-6-4(3)5(8)9;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4+;/m1./s1
Inchi Key
HHFGQFQJUWOFCN-HJXLNUONSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
hstatements
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?