Fortfahren mit
NMIS002
5α-Androstan-3α,17β-diol-17β-glucuronide
NMI Australia
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H40O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)