Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C8H10FNO2/c1-11-4-5-12-8-3-2-7(9)6-10-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
DFSYOWPLGXRNLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?