Direkt zum Inhalt
COM448635539
Combi-Blocks, Inc.
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Synonym(e):
1-methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H13N3S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.28
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H13N3S/c1-10-3-5-11(6-4-10)8-9-2-7-12-8/h2,7H,3-6H2,1H3
Inchi Key
OSPDKPFPBGJRTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)