Fortfahren mit
COM448681237
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
Synonym(e):
3-(2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5(9)1-2-7-3-4-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
Inchi Key
XJXGOBWSTJVANH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5030
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)