Fortfahren mit
MATH8735F2C5
Matrix Scientific
Pigment Violet 23
Synonym(e):
9,19-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',4':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[3,2-h]phenoxazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 104.20
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 177.46
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
CHF 243.75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C34H22O2N4Cl2
Molekulargewicht:
589.48
MDL number:
Lieferanten-SKU: 099381-1G
CHF 104.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C34H22Cl2N4O2/c1-3-39-21-11-7-5-9-17(21)25-23(39)15-13-19-31(25)41-33-27(35)30-34(28(36)29(33)37-19)42-32-20(38-30)14-16-24-26(32)18-10-6-8-12-22(18)40(24)4-2/h5-16H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
QRHKNXDJFJHAMM-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)