Fortfahren mit
MXPPA4VP1
Milliflex PLUS Pumpen-Validierungsprotokoll
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
25169090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Servicetyp: Validierungsdienste
Application
Das Milliflex PLUS Pumpen-Validierungsprotokoll bietet eine schnellere und einfachere Validierung und stellt sicher, dass die Leistung Ihres Systems den validierten Spezifikationen entspricht.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MXQUA4VP1MM2PA4VP1
description
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
description
The Milliflex Quantum validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
description
-
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex® Quantum
manufacturer/tradename
-
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)