Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32039090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Battery Charger 220 - 240 V UK Plug | description Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug | description Battery Charger 220 - 240 V European Plug | description Battery, 10.8 V Li-ion |
| compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| product line NovaSeal | product line NovaSeal | product line NovaSeal | product line NovaSeal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal-Akkuladegerät
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?