Fortfahren mit
PG9H9BC7B16C
PrecisePEG
endo BCN-PEG3-Alcohol
Synonym(e):
((1R,8S,9s)-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)methyl hydrogen (2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbonimidate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C19H31NO6/c21-8-10-24-12-14-25-13-11-23-9-7-20-19(22)26-15-18-16-5-3-1-2-4-6-17(16)18/h16-18,21H,3-15H2,(H,20,22)/t16-,17+,18-
Inchi Key
RPISEOIEEFQRPT-BCDXTJNWSA-N
Storage temp.
-20
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
MSDS
https://precisepeg.com/cdn/shop/files/AG-2032_SDS.pdf
hstatements
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)