Fortfahren mit
PG9H9BC7B16D
PrecisePEG
Fmoc-Gly-Gly-L-Phe-N-[(carboxymethoxy)methyl]Glycinamide
Synonym(e):
(S)-11-benzyl-1-(9H-fluoren-9-yl)-3,6,9,12,15-pentaoxo-2,18-dioxa-4,7,10,13,16-pentaazaicosan-20-oic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C33H35O9N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
645.67
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C33H35N5O9/c39-28(16-36-33(45)47-18-26-24-12-6-4-10-22(24)23-11-5-7-13-25(23)26)34-17-30(41)38-27(14-21-8-2-1-3-9-21)32(44)35-15-29(40)37-20-46-19-31(42)43/h1-13,26-27H,14-20H2,(H,34,39)(H,35,44)(H,36,45)(H,37,40)(H,38,41)(H,42,43)/t27-/m0/s1
Inchi Key
JOZGCSZISBFCOO-MHZLTWQESA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
pcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)