Fortfahren mit
PG9H9BC7B2D4
PrecisePEG
s-TCO-PNP
Synonym(e):
((1R,8S,9r,E)-bicyclo[6.1.0]non-4-en-9-yl)methyl (4-nitrophenyl) carbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H19O5N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.34
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C17H19NO5/c19-17(23-13-9-7-12(8-10-13)18(20)21)22-11-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h1-2,7-10,14-16H,3-6,11H2/b2-1+/t14-,15+,16+
Inchi Key
JSYLBRUJIPTSJM-DTGUECQKSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Sicherheitshinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)