Merck
08090
4-Amino-hippursäure
≥98.0% (T)
Synonym(e):
N-(4-Aminobenzoyl)-glycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C6H4C(O)NHCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-518-9
Beilstein/REAXYS Number:
1213676
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder with small lumps
color
white to slight yellow
mp
198-202 °C, 199-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)