4
Niaproof® 4
~27% in H2O
Synonym(e):
7-Ethyl-2-methyl-4-Undecylsulfat Natriumsalz, Natrium-7-ethyl-2-methyl-4-Undecylsulfat, Tergitol™ 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H29NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.43
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
MDL number:
description
anionic
form
liquid
concentration
~27% in H2O
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Alkyl-Natiumsulfat-Tensid
Diese anionischen Tenside sind identisch mit den vormals von Union Carbide unter dem Namen Tergitol produzierten.
Legal Information
Niaproof is a registered trademark of Niacet Corp.
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niaproof® 4
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)