Fortfahren mit
BMSW10055
Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
size 5 g, stainless steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-5
size
5 g
General description
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BMSW10051BMSW1005100BMSW100510
description
size 5 g, stainless steel
description
size 1 g, stainless steel
description
size 100 g, stainless steel
description
size 10 g, stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
size
5 g
size
1 g
size
100 g
size
10 g
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-5
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-100
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-10
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)