Fortfahren mit
F1127
D-Fructose 1-phosphate sodium salt
≥95%, amorphous powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11O9PNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.10
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38100201
assay
≥95%
form
amorphous powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OCC1OC(O)(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)