Fortfahren mit
GENA933-1ML
Human IgG HRP Linked Whole Ab
Cytiva NA933-1ML
Synonym(e):
ECL, conjugate, detection reagent, label, secondary antibody, sheep-anti-human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 797.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
CHF 797.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
wetted part: no
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
Cytiva NA933-1ML
color
Brown (light)
storage temp.
2-8°C
General description
ECL™ Human IgG, HRP-linked whole Ab (from sheep). The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Features and Benefits
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
ECL is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)