Fortfahren mit
SML3003
AS3334034
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Methoxy-6-(2-methylpropane-2-sulfonyl)-N-(4-methyl-1H-pyrazol-3-yl)quinolin-4-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 110.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 438.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 110.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CNN=C1NC2=CC=NC3=CC(OC)=C(S(=O)(C(C)(C)C)=O)C=C32
InChI
1S/C18H22N4O3S/c1-11-10-20-22-17(11)21-13-6-7-19-14-9-15(25-5)16(8-12(13)14)26(23,24)18(2,3)4/h6-10H,1-5H3,(H2,19,20,21,22)
InChI key
WCPMUQAUSFXFJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AS3334034 is an orally available, potent and selective RIP2 (Receptor-interacting protein kinase 2) inhibitor that exhibits renoprotective effects in uninephrectomized adriamycin-induced CKD (chronic kidney disease) rats. It appears that AS3334034 suppresses the progression of chronic renal failure via an anti-inflammatory effect.
Orally available, potent and selective RIP2 inhibitor that exhibits renoprotective effects
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)