Fortfahren mit
SML4366
Lasmiditan hemisuccinate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,4,6-Trifluoro-N-[6-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]-2-pyridinyl]benzamid hemisuccinate, 2,4,6-Trifluoro-N-[6-[(1-methylpiperidin-4-yl)carbonyl]pyridin-2yl]benzamide hemisuccinate, COL 144 hemisuccinate, COL-144 hemisuccinate, COL144 hemisuccinate, LY 573144 hemisuccinate, LY-573144 hemisuccinate, LY573144 hemisuccinate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H36F6N6O4·C4H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
872.81
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Lasmiditan (COL-144 and LY573144) is an orally active, potent and selective high-affinity serotonin receptor 5-HT1F agonist (5-HT1F/1E Ki = 2.21/594 nM; 5-HT1A/B/C Ki >1 μM; 5-HT2A/B/C Ki >2 μM; 5-HT6/7 Ki >3 μM). Lasmiditan induces mitochondrial biogenesis (MB) in human glomerular endothelial cells and mouse glomerular endothelial cells (100 nM for 72h). Unlike the triptans, Lasmiditan is void of vasoconstrictor activity toward isolated human coronary arteries (up to 100 μM) or in anaesthetized female beagle dogs in vivo (4.13-11.13 mg/kg i.v.)
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1319002PHR19261556507
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)