Merck
450111
Zinc chloride
AnhydroBeads, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
amorphous
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
applicazioni
electroplating
material synthesis precursor
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
456845229997746355
Zinc chloride AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
450111
Zinc chloride
Zinc chloride AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
456845
Zinc chloride
Zinc chloride 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
229997
Zinc chloride
Zinc chloride anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97%
Sigma-Aldrich
746355
Zinc chloride
form
amorphous
form
amorphous
form
crystals and lumps
form
powder, crystals or granules
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: very soluble(lit.), acetone: slightly soluble(lit.), ethanol: slightly soluble(lit.)
solubility
-
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
293 °C (lit.)
mp
293 °C (lit.)
mp
293 °C (lit.)
mp
293 °C (lit.)
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
Oxychloride, passes test, ≤0.005% insolubles
Applicazioni
Used in the low temperature synthesis of nanocrystalline zinc oxide films.[1] Also used in the synthesis of zinc oxide nanoparticles with low agglomeration. Aqueous suspensions of the nanoparticles displayed high transmittance in the visible light range, but exhibited strong absorption in the UV range.[2]
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tsuzuki, T., et al.
J. Autralasian Ceram. Soc., 38, 15-15 (2002)
Gorbik, P.P., et al.
Dopovidi Natsional'noi Akademii Nauk Ukranaie, 1, 135-135 (2004)
L Davies et al.
Cell death & disease, 2, e136-e136 (2011-04-01)
The activation and regulation of target genes by the tumour-suppressor p53 dictates the fate of a cell, with cell cycle arrest or apoptosis being two distinct outcomes. PERP (p53 apoptosis effector related to PMP-22), a p53 transcriptional target, is induced
Andrea M Hui et al.
Dermatologic clinics, 30(3), 503-515 (2012-07-18)
For melanoma treatment, the primary goal is complete removal with histologically negative margins. Mohs micrographic surgery (MMS) has been extensively used and studied for the treatment of nonmelanoma skin cancer, particularly at sites where tissue conservation is vital. The use
Manuella P Kaster et al.
Pharmacological reports : PR, 64(3), 706-713 (2012-07-21)
In this work, the contribution of NMDA receptors to the antidepressant-like effect of adenosine in the forced swimming test (FST) was investigated. The pretreatment of mice with NMDA or D-serine was able to prevent the anti-immobility effect of either adenosine
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica