Merck
746355
Zinc chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥97%
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 G
CHF 60.90
500 G
CHF 136.00
1 KG
CHF 228.00
6 X 500 G
CHF 620.00
5 KG
CHF 1’890.00
CHF 60.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥97%
Stato
powder, crystals or granules
Qualità
free-flowing
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezze
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Anioni in tracce
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
208086793523450111
Zinc chloride anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97%
Sigma-Aldrich
746355
Zinc chloride
Zinc chloride reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
208086
Zinc chloride
Zinc chloride anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
793523
Zinc chloride
Zinc chloride AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
450111
Zinc chloride
form
powder, crystals or granules
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
form
amorphous
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
reagent grade
grade
anhydrous, reagent grade
grade
-
cation traces
Ca: ≤0.06%, K: ≤0.02%, NH4+: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.05%, Mg: ≤0.01%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Descrizione generale
Zinc chloride (ZnCl2) is an inorganic compound that is commonly used as a reagent in chemical synthesis. It is used as a mild Lewis acid catalyst in cycloaddition, substitution, electrophilic aromatic additions, and selective reduction reactions. ZnCl2 is also a useful starting material for the synthesis of many organozinc reagents via transmetalation reaction.
Applicazioni
Zinc chloride can be used as:     
  • A catalyst to synthesize 5-substituted 1H-tetrazoles by [3 + 2] cycloaddition reaction of organic nitriles with sodium azide.      
  • A reagent to promote the hydrolysis of NaBH4 for the generation of hydrogen.      
  • A reagent for the activation of carbon materials.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guiran Xiao et al.
Cell reports, 26(3), 748-758 (2019-01-17)
Iron metabolism is an essential process that when dysregulated causes disease. Mammalian serum transferrin (TF) plays a primary role in delivering iron to cells. To improve our understanding of the conservation of iron metabolism between species, we investigate here the
E Hjortsø et al.
Intensive care medicine, 14(1), 17-24 (1988-01-01)
Five soldiers were injured by inhalation of hexite smoke (ZnCl2) during military training. Two soldiers, not wearing gas masks breathed hexite for 1 or 2 min, they slowly developed severe adult respiratory distress syndrome (ARDS) over the ensuing 2 weeks.
Aaron Wey et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 32(6), 834-841 (2014-02-28)
This study evaluated the effect of local zinc chloride (ZnCl2 ), an insulin mimetic agent, upon the early and late parameters of fracture healing in rats using a standard femur fracture model. Mechanical testing, radiographic scoring, histomorphometry, qualitative histological scoring
Use of unlicensed black salve for cutaneous malignancy.
Natalie C Ong et al.
The Medical journal of Australia, 200(6), 314-314 (2014-04-08)
Dadong Guo et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 560, 44-51 (2014-07-23)
Zinc (Zn), the second abundant trace element in living organisms, plays an important role in regulating cell metabolism, signaling, proliferation, gene expression and apoptosis. Meanwhile, the overload of Zn will disrupt the intracellular calcium homeostasis via impairing mitochondrial function. However
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica