Nome del prodotto
Indicator buffer tablets, for measuring water hardness with the Titriplex® system
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
tecniche
titration: suitable
Peso
≥0.20 g
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 1.11373 | 1.11374 | 1.09468 |
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form solid | form tablet | form tablet | form solid |
| weight ≥0.20 g | weight - | weight - | weight - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Descrizione generale
Risultati analitici
Weight (max): ≤ 0.23 g
Disintegration time (at 25 °C): ≤ 150 s
Application test: conforms
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica