Merck
1.09137
Idrossido di sodio
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Idrossido di sodio, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agenzia
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
Titripur®
Stato
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
1 M
tecniche
titration: suitable
pH
13.7 (20 °C in H2O)
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.091411.091421.09136
Idrossido di sodio c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09137
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09141
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio c(NaOH) = 0.02 mol/l (0.02 N), Titripur®, reag. USP
Supelco
1.09142
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio c(NaOH) = 2 mol/l (2 N), Titripur®
Supelco
1.09136
Idrossido di sodio
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
reaction suitability
reaction type: Acid-base reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
agency
reag. USP
agency
-
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Applicazioni
  • Pellicole di lignocellulosa attivate dall'ozono in miscela con chitosano per la produzione di film commestibili. La ricerca prevede l'uso di una soluzione di idrossido di sodio per la preparazione e l'attivazione della lignocellulosa, che viene poi miscelata con il chitosano per produrre pellicole commestibili, per mettere a punto una nuova applicazione nell'imballaggio alimentare (Ebrahimi et al., 2024).
  • Gelatine di testa di tilapia per stabilizzare le emulsioni di olio di pesce ed effetto dei metodi di estrazione. Lo studio esplora l'uso della soluzione di idrossido di sodio nel processo di estrazione delle gelatine dalle teste di tilapia, utilizzate poi per stabilizzare le emulsioni di olio di pesce, evidenziando un uso innovativo in scienza alimentare (Li et al., 2024).
  • Studio della dissoluzione della cellulosa in una soluzione solvente di ZnO/NaOH/acqua e del suo effetto dipendente dalla temperatura mediante simulazione di dinamica molecolare. Questo articolo analizza la dissoluzione della cellulosa in un sistema solvente ZnO/NaOH/acqua, utilizzando la simulazione delle dinamiche molecolari per comprendere gli effetti dipendenti dalla temperatura del processo, mettendo in evidenza l'applicazione della soluzione di idrossido di sodio in scienza dei materiali (Bourassi et al., 2024).
  • Potenziale di riciclaggio dei calcestruzzi geopolimerici a base di metacaolino e scorie di vari livelli di resistenza in condizioni di congelamento-disgelo. La soluzione di idrossido di sodio è impiegata nella preparazione di calcestruzzo geopolimerico, che viene analizzato per il suo potenziale di riciclaggio e la sua durabilità in condizioni di congelamento e disgelo, sottolineando la sua applicazione nei materiali da costruzione sostenibili (Liu et al., 2024).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento
Questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni della quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche da DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Confezionamento Titripac® - tutti i codici SKU che terminano in "4000, 4003, 9010, 9013" - ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/Titripac
Risultati analitici
Forma liquida
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,995 - 1,005 mol/L
Incertezza di misura ± 0,003 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (biftalato di potassio SRM 84 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di biftalato di potassio (N° Catalogo 1.02400), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
Nota: Il titolo è un fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti dalla titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e nelle specifiche condizioni di laboratorio subito dopo l′apertura di un nuovo flacone e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Determinazione fotometrica con PAR successiva alla separazione del piombo con dietilditiocarbammato di sodio.
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Vedi tutto
Contenuto correlato
Le titrage Karl Fischer, qui permet de déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits, est une méthode analytique largement utilisée.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica