If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
CHF 37.40
CHF 39.40
CHF 103.00
CHF 146.00
CHF 213.00
CHF 220.00
CHF 307.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Idrossido di sodio, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
agenzia
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
Titripur®
Stato
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
0.1 M
tecniche
titration: suitable
pH
12.7 (20 °C in H2O)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | 1.09137 | 1.09142 | 1.09140 |
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions | reaction suitability reaction type: Acid-base reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® | product line Titripur® |
| agency reag. Ph. Eur. | agency reag. Ph. Eur., reag. USP | agency reag. USP | agency - |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Applicazioni
- Studi di adsorbimento. Una soluzione di idrossido di sodio viene utilizzata nel trattamento degli adsorbenti polimerici per migliorarne le proprietà di adsorbimento. Un recente studio ha analizzato l'effetto del trattamento di un adsorbente polimerico in PVC/Aliquat-336 con idrossido di sodio sull'adsorbimento del cromo (VI). Il trattamento ha migliorato la capacità di adsorbimento del polimero, rendendolo più efficace nella rimozione dei metalli pesanti dalle soluzioni acquose (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
- Sintesi dell′etossido di sodio. Una soluzione di idrossido di sodio è stata impiegata nella sintesi dell'etossido di sodio, un importante reagente nella sintesi organica. La ricerca ha dimostrato che l'etossido di sodio può essere sintetizzato in maniera efficiente a temperatura ambiente utilizzando idrossido di sodio ed etanolo-90. Questo metodo offre un approccio semplice ed economico per la preparazione di questo intermedio chimico chiave (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
- Inibizione della corrosione. Le soluzioni di idrossido di sodio vengono utilizzate negli studi sull'inibizione della corrosione. La ricerca ha dimostrato che un estratto acquoso delle foglie della pianta Thespesia populnea può inibire efficacemente la corrosione dell'acciaio di alluminio in soluzione di idrossido di sodio. Lo studio ha utilizzato tecniche elettrochimiche per dimostrare la formazione di una pellicola protettiva sulla superficie dell'acciaio, evidenziando il potenziale degli inibitori naturali nelle applicazioni industriali (Brindha and Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Caratteristiche e vantaggi
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni di quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche dal DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Confezionamento Titripac® - tutti i codici SKU che terminano in "4000, 4003, 9010, 9013" - ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/Titripac
Risultati analitici
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,0995 - 0,1005 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0003 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (biftalato di potassio SRM 84 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di biftalato di potassio (N° Catalogo 1.02400), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
N.B. Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e in condizioni di laboratorio ben precise, subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Articoli
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.
Contenuto correlato
Le titrage Karl Fischer, qui permet de déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits, est une méthode analytique largement utilisée.
Die Karl-Fischer-Titration bestimmt den Wassergehalt in Rohstoffen und Produkten und ist eine weit verbreitete Analysemethode.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica