Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
chlorine
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
1 of 4
Questo articolo | 1.14803 | 1.14979 | 1.18326 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature refill | feature refill | feature refill | feature refill |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Descrizione generale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14976 and 1.14434 for the colometric evaluation of chlorine.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Protocolli
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Preparazione di una soluzione standard di cloro libero conforme a DIN EN ISO 7393
Standard AQA per cloro libero - Preparazione di una soluzione standard di cloro libero
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica