Merck
1.14979
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Sinonimo/i:
Chlorine Visual Test Kit Refills
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
600 TESTS
CHF 124.00
CHF 124.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Caratteristiche
refill
Livello qualitativo
Analiti specifici
chlorine
Compatibilità
for use with MCOLORTEST®
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.149771.183261.18322
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chloride
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Descrizione generale
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.14978 for the colometric evaluation of chlorine.
for 1.14978 MQuant®
Note legali
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica