Merck
1.30191
HY-LiTE® 2/2A Battery Holder
Replacement battery holder for battery operation of HY-LiTE® 2/2A luminometers
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 404.00
CHF 404.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi maggiori informazioni
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.74
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome Commerciale
HY-LiTE®
Produttore/marchio commerciale
HY-LiTE®
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with HY-LiTE® 2/2A instrument versions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.301901.301001.30115
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
product line
HY-LiTE®
product line
-
product line
HY-LiTE®
product line
HY-LiTE®
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with HY-LiTE® 2/2A instrument versions.
compatibility
(Compatible with HY-LiTE® 2/2A instrument versions)
compatibility
-
compatibility
for use with HY-LiTE® 2 instruments (with built-in printer (i.e. 1301000301))
Descrizione generale
Replacement or spare battery holder for HY-LiTE® 2/2A instruments. The battery holder is used to operate the luminometer on battery power using 4 sealed alkaline batteries (size Mignon, LR6, AA). (Batteries not included).
Applicazioni
For use as a spare part or replacement of the original battery holder included with the luminometer.
Note legali
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica