Merck
8.14750
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
Sinonimo/i:
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
Scegli un formato
25 ML
CHF 34.40
100 ML
CHF 80.60
250 ML
CHF 137.00
CHF 34.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H24O4Si4
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
209-136-7
NACRES:
NA.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.4-11.7 % (v/v)
Viscosità cinematica
1.6 cSt(20 °C)
P. ebollizione
176 °C/1013 hPa
Punto di fusione
18 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Solubilità
<0.001 g/L (Hydrolysis)
Densità
0.95 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica