Scegli un formato
CHF 453.00
CHF 453.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Anti-Integrin αVβ6 Antibody, clone E7P6, azide free, clone E7P6, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
E7P6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for activity/function inhibition
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
1 of 4
Questo articolo | MAB2077Z | MAB1961Z | MAB1976Z |
|---|---|---|---|
| clone E7P6, monoclonal | clone 10D5, monoclonal | clone P1F6, monoclonal | clone LM609, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... ITGAV(3685) | Gene Information human ... ITGAV(3685) | Gene Information human ... ITGAV(3685) | Gene Information human ... ITGAV(3685) |
| species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity chicken, human | species reactivity human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: Effective for F6, HT-29, H441 cell lines (others not tested).
Flow cytometry: Effective for detection of human and monkey alphaVbeta6
Not effective for immunoprecipitation or western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Contenuto correlato
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica