Merck
436143
Sodio dodecil solfato
greener alternative
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
25 G
CHF 96.50
100 G
CHF 282.00
CHF 96.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sodio dodecil solfato, ACS reagent, ≥99.0%
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
grade
ACS reagent
description
anionic
62
assay
≥99.0%
form
solid
mol wt
288.38 g/mol
Quality Level
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.06 meq/g Titr. Base
≥96.0% fatty alcohols
<4.0% unsulfated alcohols
loss
≤1.0% loss on drying
mp
204-207 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1 gm in 10 ml (opalescent solution)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
λ
3 %H2O reference
UV absorption
λ: 220-350 nm Amax: ≤0.1
HLB
40
greener alternative category
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
L3771RDD04075746
grade
ACS reagent
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
-
form
solid
form
powder
form
-
form
rod
assay
≥99.0%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
description
anionic, 62
description
anionic
description
anionic
description
anionic
solubility
H2O: soluble 1 gm in 10 ml (opalescent solution)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble 0.29 gm in 10ml, clear, colorless, H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless, 130 g/L at 20 °C (68 °F)
mp
204-207 °C (lit.)
mp
204-207 °C (lit.)
mp
204-207 °C (lit.)
mp
204 - 207  °C (399 - 405 °F), 204-207 °C (lit.)
Application
Detersivo anionico
Il sodio dodecilsolfato è stato usato come composto per studiare se Bacillus amyloliquefaciens KPS46 può indurre il priming, la trasmissione del segnale, la produzione di proteine nonché la protezione sistemica nel seme di soia (Glicina max L.) nei confronti di diverse malattie.[1]
Biochem/physiol Actions
Il sodio dodecilsolfato (SDS) è un detergente anionico in grado di formare complessi con le proteine attraverso interazioni idrofobe. Alcuni studi hanno riferito che le funzioni idrodinamiche dei complessi proteina-SDS dipendono dalla lunghezza delle catene polipeptidiche. Dunque le tecniche elettroforetiche basate sul SDS sono in grado di separare le molecole proteiche in base ai loro pesi molecolari.[2] Inoltre, il SDS può solubilizzare le membrana cellulari ed estrarre le proteine legate alle membrane[3]
Features and Benefits
  • Tensioattivo di grande versatilità per le vostre ricerche di biologia cellulare e biochimica
  • Sottoposto a controlli che ne assicurino i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, a garanzia di idoneità per numerose applicazioni.
General description
Il sodio dodecilsolfato (SDS), noto anche come laurilsolfato di sodio, è un tensioattivo anionico assai versatile, con un ampio ventaglio di applicazioni in biologia cellulare, biochimica e in ambito industriale. La sua natura anfifilica, caratterizzata da una coda idrocarburica idrofoba e da una testa costituita da gruppo solfato idrofilo, lo rendono un detergente efficace e capace di solubilizzare e denaturare proteine, lipidi e altre molecole idrofobiche.
In biochimica delle proteine, l′SDS riveste un ruolo chiave nell′estrazione di proteine e nella tecnica SDS-PAGE (elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecilsolfato). La sua capacità di denaturare le proteine disgregando le loro strutture secondarie e terziarie ne consente la migrazione uniforme attraverso una matrice di gel di poliacrilammide in funzione del loro peso molecolare. La tecnica SDS-PAGE ha assunto il ruolo di strumento indispensabile per l′analisi delle dimensioni e della purezza di proteine.
Al di là dell′analisi proteica, l′SDS trova applicazione anche nell′estrazione di acidi nucleici e in alcune tecniche di ibridazione. Le sue proprietà detergenti sono utili nella lisi delle cellule e nella solubilizzazione dei componenti cellulari. Per questo l′SDS si dimostra un valido reagente in numerosi protocolli di biologia molecolare, tra cui la PCR (polymerase chain reaction) e il Southern blotting. Il sodio dodecilsolfato si caratterizza per essere un tensioattivo versatile e di uso diffuso, con un vasto spettro di applicazioni in biologia cellulare e nella ricerca biochimica in virtù della propria capacità di solubilizzare, denaturare e separare le molecole biologiche.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Priming, signaling, and protein production associated with induced resistance by Bacillus amyloliquefaciens KPS46.
Natthiya Buensanteai
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 25 (2009)
K Fujimoto
Journal of cell science, 108 ( Pt 11), 3443-3449 (1995-11-01)
We propose a new electron microscopic method, the sodium dodecylsulphate (SDS)-digested freeze-fracture replica labeling technique, to study the two-dimensional distribution of integral membrane proteins in cellular membranes. Unfixed tissue slices were frozen with liquid helium, freeze-fractured, and replicated in a
The gross conformation of protein-sodium dodecyl sulfate complexes.
J A Reynolds et al.
The Journal of biological chemistry, 245(19), 5161-5165 (1970-10-10)
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
Protocolli
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica