Merck
71725
Sodio dodecil solfato
greener alternative
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
50 G
CHF 106.00
100 G
CHF 189.00
500 G
CHF 666.00
CHF 106.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)11OSO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sodio dodecil solfato, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
grade
Molecular Biology
description
anionic
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
Quality Level
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
loss
≤3% loss on drying, 20 °C (HV)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.455 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
HLB
40
suitability
suitable for electrophoresis
greener alternative category
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
L602642802362862
grade
for molecular biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥90% ((Assay))
aggregation number
62
aggregation number
62
aggregation number
-
aggregation number
-
CMC
7-10 mM (20-25°C)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
CMC
-
CMC
-
Application
Il sodio dodecil solfato è stato impiegato:
  • come tensioattivo ionico in una sospensione particellare di polistirene (PS) nell′ambito di esperimenti con uso di tensioattivi
  • in un tampone fosfato salino come componente di un tampone di lisi per l'omogenizzazione di tessuto miometriale e di leiomioma
  • come componente di un tampone di lisi per la dissoluzione di formazani
  • come componente di un tampone di estrazione nucleare a salinità elevata
Detersivo anionico
Biochem/physiol Actions
Il sodio dodecilsolfato (SDS) è considerato un detergente importante nel campo della biologia strutturale e degli studi sul ripiegamento e sulla denaturazione delle proteine. I gruppi solfato e le catene alchiliche delle molecole di SDS sono in grado di stabilire legami forti, rispettivamente, con i residui che presentano una carica positiva residui e con i residui idrofobici delle proteine. L′SDS determina la formazione di α-eliche nella struttura secondaria delle proteine. A concentrazioni elevate, l′SDS stimola un srotolamento (unfolding) di tipo cooperativo in diverse proteine, quali l′albumina di siero bovino (BSA), il lisozima di albume di gallina, l′ɑ-lattoalbumina e l′ɑ-lattoglobulina
Features and Benefits
  • Ad alte temperature subisce idrolisi, specialmente in ambiente acido.
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia molecolare
  • Grado BioUltra per le vostre applicazioni più delicate
  • Privo di DNasi, RNasi, nickasi e proteasi
  • Testato per la presenza di anioni e cationi in tracce.
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
General description
Il sodio dodecilsolfato (SDS), noto anche come laurilsolfato di sodio, è un tensioattivo anionico assai versatile con un ampio ventaglio di applicazioni in biologia cellulare, biochimica e in ambito industriale. La sua natura anfifilica, caratterizzata da una coda idrocarburica idrofoba e da una testa costituita da gruppo solfato idrofilo, lo rendono un detergente efficace e capace di solubilizzare e denaturare proteine, lipidi e altre molecole idrofobiche.
In biochimica delle proteine, l′SDS riveste un ruolo chiave nell′estrazione di proteine e nella tecnica SDS-PAGE (elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecilsolfato). La sua capacità di denaturare le proteine disgregando le loro strutture secondarie e terziarie le rende disponibili ad una migrazione uniforme se sottoposte a gel elettroforesi, rendendo così possibile la separazione e l′analisi delle proteine in funzione del loro peso molecolare. Questa tecnica è diventata uno strumento indispensabile per l′identificazione e la caratterizzazione delle proteine in campioni biologici.
Oltre al suo impiego nell′analisi proteica, l′SDS trova applicazione anche nell′estrazione di acidi nucleici e in tecniche di ibridazione varie. Le sue proprietà detergenti sono utili nella lisi delle cellule e nel rilascio degli acidi nucleici, favorendone quindi la successiva purificazione e l′esame. In più, l′SDS viene impiegato nelle tecniche di ibridazione per promuovere l′annealing di filamenti di acidi nucleici tra loro complementari e consentire la rivelazione e l′analisi di sequenze specifiche di DNA e di RNA.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Characterization of in vitro translation products.
R Jagus
Methods in enzymology, 152, 296-304 (1987-01-01)
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Satoshi Fukuyama et al.
Nature communications, 6, 6600-6600 (2015-03-26)
Seasonal influenza A viruses cause annual epidemics of respiratory disease; highly pathogenic avian H5N1 and the recently emerged H7N9 viruses cause severe infections in humans, often with fatal outcomes. Although numerous studies have addressed the pathogenicity of influenza viruses, influenza
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica