Merck
43617
Sodium hydroxide solution
0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Sinonimo/i:
Sodium hydroxide solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 L
CHF 78.00
CHF 78.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
UNSPSC Code:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Idrossido di sodio, 0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
agency
suitable for SM 4500 - NH3
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
concentration
0.1 M NaOH in water (0.1N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.370841.370321.09139
Idrossido di sodio 0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Supelco
43617
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio 0,15 mol/l, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37084
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio 6 mol/l, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37032
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio c(NaOH) = 0.25 mol/l (0.25 N), Titripur®
Supelco
1.09139
Idrossido di sodio
concentration
0.1 M NaOH in water (0.1N)
concentration
-
concentration
-
concentration
0.25 M
agency
suitable for SM 4500 - NH3
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
Application
Metrohm IC application note AN-S-294: Phosphor species in whitening toothpaste.
Sodium hydroxide concentrate was used in deposition-precipitation method to adjust pH during synthesis of platinum systems to test for liquid-phase selective hydrogenation of crotonaldehyde to crotyl alcohol.[1]
General description
This eluent concentrate for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Preparation Note
Prepared with sodium hydroxide and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Comparable product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Related product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jesús Hidalgo-Carrillo et al.
Journal of colloid and interface science, 382(1), 67-73 (2012-07-06)
Natural phosphates are an important natural resource in Morocco, which needs to be valorised. They can be used not only as fertilisers but also as catalysts. Here, we report for the first time on its use as support for platinum
Horacio Cardenas et al.
Epigenetics, 9(11), 1461-1472 (2014-12-04)
A key step in the process of metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). We hypothesized that epigenetic mechanisms play a key role in EMT and to test this hypothesis we analyzed global and gene-specific changes in DNA methylation during TGF-β-induced
Valdeir Arantes et al.
Biotechnology for biofuels, 7, 87-87 (2014-07-01)
There is still considerable debate regarding the actual mechanism by which a "cellulase mixture" deconstructs cellulosic materials, with accessibility to the substrate at the microscopic level being one of the major restrictions that limits fast, complete cellulose hydrolysis. In the
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated
Nicole von Burg et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(35), 12835-12840 (2014-08-20)
Group 3 innate lymphoid cells (ILC3s) have emerged as important cellular players in tissue repair and innate immunity. Whether these cells meaningfully regulate adaptive immune responses upon activation has yet to be explored. Here we show that upon IL-1β stimulation
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica