Merck
72064
Idrossido di sodio
49-51% in water, eluent for IC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
500 ML
CHF 123.00
CHF 123.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352316
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Idrossido di sodio, 49-51% in water, eluent for IC
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
concentration
49-51% in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
Quality Level
pH
14.0
solubility
water: soluble (completely miscible)
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
05211797241.37084
Idrossido di sodio 49-51% in water, eluent for IC
Supelco
72064
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio 1 M, suitable for HPCE
Supelco
79724
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio 0,15 mol/l, EMPROVE® EXPERT
SAFC
1.37084
Idrossido di sodio
concentration
49-51% in water
concentration
≥32%
concentration
0.9-1.1 M
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
impurities
≤0.0005% total nitrogen (N), ≤0.01% ammonium hydroxide precipitate
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1000 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
Application
La soluzione di idrossido di sodio può essere utilizzata per caratterizzare mediante spettroscopia UV-vis e microscopia elettronica a trasmissione la morfologia di prodotti colloidi.[1] Può essere adoperata per misurare valori di calore specifico con il calorimetro.[2] Inoltre, può essere utilizzata per studiare le prime fasi dell′ossidazione dell′argento mediante voltammetria ed ellipsometria.[3]
Nota applicativa IC della Metrohm IC AN-P-055: Residui di lattosio nel latte "senza lattosio".
General description
La soluzione di idrossido di sodio è una forte soluzione alcalina che può essere utilizzata per realizzare coloranti, farmaci, cellophane, rayon e candeggianti. Può inoltre essere impiegata nell′industria petrolchimica per la rimozione delle impurità. Questa soluzione deve essere maneggiata con cura: il contatto ravvicinato e l′ingestione possono causare cecità e lesioni permanenti e, in alcuni casi, possono avere esiti letali.[4]
Other Notes
Visitate il portale IC per saperne di più
Comparable product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Related product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anne O'Daly
Sodium, 21-21 (2001)
A new method for fast preparation of highly surface-enhanced Raman scattering (SERS) active silver colloids at room temperature by reduction of silver nitrate with hydroxylamine hydrochloride.
Leopold, Nicolae, and Bernhard Lendl.
The Journal of Physical Chemistry B, 107, 5723-5727 (2003)
Sodium Hydroxide Solutions.
Bertetti, John W., and Warren L. McCabe.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28, 247-248 (1936)
Initial stages of anodic oxidation of silver in sodium hydroxide solution studied by potential sweep voltammetry and ellipsometry.
Droog, John MM, Peter T. Alderliesten, and Gosse A. Bootsma.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 99, 173-186 (1979)
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica