pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 70 °C)
Famiglia di API
camphor
Limite di esplosione
3.5 %
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
1 of 4
Questo articolo | 02070595 | 20506 | 148075 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| vapor density 5.2 (vs air) | vapor density 5.2 (vs air) | vapor density 5.2 (vs air) | vapor density 5.2 (vs air) |
| vapor pressure 4 mmHg ( 70 °C) | vapor pressure 4 mmHg ( 70 °C) | vapor pressure 4 mmHg ( 70 °C) | vapor pressure 4 mmHg ( 70 °C) |
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica