Merck
P1754
TWEEN® 80
viscous liquid
TWEEN® 80
Sinonimo/i:
TWEEN® 80, Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 ML
CHF 41.40
500 ML
CHF 110.00
1 L
CHF 172.00
1 GAL
CHF 473.00
CHF 41.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
Porcine (tallow)
bovine (tallow)
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Stato
viscous liquid
PM
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
Composizione
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
Numero d'aggregazione
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
Viscosità
400-620 mPa.s
Temp. transizione
cloud point 65 °C
Solubilità
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Densità
1.064 g/cm3
HLB
15
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
P8074P4780STS0204
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
TWEEN® 80 BioXtra, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P8074
TWEEN® 80
TWEEN® 80 suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, viscous liquid
Sigma-Aldrich
P4780
TWEEN® 80
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
STS0204
TWEEN® 80
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
aggregation number
60
aggregation number
60
aggregation number
-
aggregation number
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
biological source
Porcine (tallow), bovine (tallow)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
viscosity
400-620 mPa.s
viscosity
-
viscosity
-
viscosity
300—500 cP(25 °C)
density
1.064 g/cm3
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.), 1.07 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.064 g/cm3
Descrizione generale
Il Tween® 80 è un detergente e tensioattivo non ionico, che può essere classificato come un estere del sorbitano e dell′acido oleico. È un composto versatile, usato comunemente in svariate applicazioni biologiche, come la lisi cellulare, l′isolamento dei nuclei e il frazionamento cellulare. In più, il Tween 80 trova impiego nella stabilizzazione delle proteine e d è d′ausilio negli studi sulle proteine di membrana. La sua efficacia discende dal suo appartenere alla classe dei polisorbati, composti definiti strutturalmente dalla combinazione di esteri oleici del sorbitolo e del sorbitano con catene di polietilenglicoli. Queste specificità strutturali contribuiscono alle proprietà emulsionanti del Tween 80 e della sua molteplicità di applicazioni.
Applicazioni
TWEEN® 80 è stato usato come soluzione di eccipiente per specifiche iniezioni in topi e ratti.[1][2] È stato usato per la determinazione dell′attività dell′esterasi nelle cellule batteriche.[3]
È un detergente non ionico usato per l′estrazione selettiva delle proteine e per l′isolamento dei nuclei da linee cellulari di mammifero.
Azioni biochim/fisiol
TWEEN® 80 è un tensioattivo polisorbato utile nella stabilizzazione delle proteine e negli studi sulle membrane proteiche. È usato regolarmente per l′estrazione delle proteine di membrana e per l′isolamento dei nuclei dalle cellule.[4][5][6]
Caratteristiche e vantaggi
  • Agente bagnante e disperdente eccellente
  • Tensioattivo spiccatamente versatile per le vostre ricerche di biologia cellulare e biochimica.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zandra Gerdes et al.
PloS one, 14(2), e0205378-e0205378 (2019-02-20)
The role of microplastic (MP) as a carrier of persistent organic pollutants (POPs) to aquatic organisms has been a topic of debate. However, the reverse POP transport can occur if relative contaminant concentrations are higher in the organism than in
HU-210 shows higher efficacy and potency than morphine after intrathecal administration in the mouse formalin test.
Guhring H et al.
European Journal of Pharmacology, 429, 127-127 (2001)
Esther Visser et al.
Science advances, 6(19), eaax7060-eaax7060 (2020-06-05)
Alcohol use disorder is characterized by a high risk of relapse during periods of abstinence. Relapse is often triggered by retrieval of persistent alcohol memories upon exposure to alcohol-associated environmental cues, but little is known about the neuronal circuitry that
V Ryu et al.
Neuroscience, 167(4), 1227-1238 (2010-03-04)
Previous reports show that vagal afferent innervation of the stomach eventually regenerates from surviving nodose ganglion (NG) neurons after subdiaphragmatic vagotomy. Systemic capsaicin treatment destroys gastric vagal afferent neurons expressing vanilloid receptor 1 (VR1). However, it is not known whether
Yee-Kuen Yam et al.
Frontiers in microbiology, 11, 359-359 (2020-03-21)
Persistence of infection despite extensive chemotherapy with antibiotics displaying low MICs is a hallmark of lung disease caused by Mycobacterium abscessus (Mab). Thus, the classical MIC assay is a poor predictor of clinical outcome. Discovery of more efficacious antibiotics requires
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. This material is free of residual solvents?
    1 answer
    1. This product is not tested for residual solvents. Should this be a requirement, see product 817061, which is tested for Ethylene Oxide, 1,4-Dioxane, and Ethylene glycol. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/817061
      Helpful?
  4. What is the boiling point of this specific Tween 80 product?
    1 answer
    1. This product is not tested for boiling point. However, various reference sources cite a boiling point of approximately 100°C.
      Helpful?
  5. Hello, Is there an expiration date or retest date for this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 4 years after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  6. Is Product P1754, TWEEN® 80, cell culture tested?
    1 answer
    1. No, P1754 is not cell culture tested, but product P4780 is cell culture tested TWEEN 80.
      Helpful?
  7. What is the Critical Micelle Concentration (CMC) of Product P1754, TWEEN® 80?
    1 answer
    1. The CMC value is 13-15 mg/Liter.
      Helpful?
  8. Is Product P1754, TWEEN® 80, sterile?
    1 answer
    1. The product is not sterile. Autoclaving a solution of TWEEN 80 is generally not advised. Sterile filtration is more easily done if the liquid is warmed to about 40°C and alternate portions of hot distilled water and TWEEN 80 are poured through the 0.22 μm filter. The TWEEN 80 will blend and remain in solution.
      Helpful?
  9. Is it normal for the color of Product P1754, TWEEN® 80, to change from lot to lot?
    1 answer
    1. Yes. According to Sigma-Aldrich's specifications, Product No. P1754 can appear bright yellow to yellow with a green cast.  Please see our Specification Sheet for more information.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review
Contatta l'Assistenza Tecnica