Merck
221228
Idrossido di ammonio
ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
Ammonium hydroxide solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38060103
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Idrossido di ammonio, ACS reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
form
liquid
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
grade
ACS reagent
autoignition temp.
1204 °F
expl. lim.
27 %
concentration
28.0-30.0% NH3
impurities
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% CO2
ign. residue
≤0.002%
pH
11.7 (20 °C)
Quality Level
solubility
water: soluble
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤2 ppm
cation traces
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm (by ICP)
storage temp.
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
3388181709330501-M
concentration
28.0-30.0% NH3
concentration
28% NH3 in H2O
concentration
≥25% NH3 in H2O
concentration
≥25% NH3
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
11.7 (20 °C)
pH
11.7 (20 °C)
pH
11.7 (20 °C)
pH
-
Application
La soluzione di idrossido di ammonio può essere utilizzata
  • Come terreno di coltura per la preparazione di nanoparticelle di magnetite (Fe3O4) tramite un metodo modificato di co-precipitazione chimica controllata.[1]
  • Come solvente e reagente per preparare 4-aril e 4-alchil-2,6-dimetil-1,4-diidro-3,5-piridinadicarbossilati tramite la sintesi di Hantzsch in un sintetizzatore con cavità a microonde.[2]
General description
L′idrossido di ammonio è una base debole utilizzata principalmente come sorgente per la preparazione di altri composti a base di ammonio, quali l′urea, il carbonato di ammonio, il solfato di ammonio, ecc.[3]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christie Ying Kei Lung et al.
Dental materials journal, 32(1), 165-172 (2013-02-02)
The effect of silica-coating by sol-gel process on the bond strength of resin composite to zirconia was evaluated and compared against the sandblasting method. Four groups of zirconia samples were silica-coated by sol-gel process under varied reagent ratios of ethanol
Ramakrishna A
Goyal?s IIT foundation course chemistry: For Class-9, 160-160 (2014)
Synthesis and characterization of biocompatible Fe3O4 nanoparticles.
Sun J, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 80(2), 333-341 (2007)
Isolation and characterization of mesenchymal stem cells.
Odabas SA, et al.
Bone Marrow and Stem Cell Transplantation., 47-63 (2014)
An efficient and fast procedure for the Hantzsch dihydropyridine synthesis under microwave conditions.
Oehberg L and Westman J
Synlett, 2001(08), 1296-1298 (2001)
Articoli
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Protocolli
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Salve, il valore di concentrazione è in peso o in volume? Grazie
    1 answer
    1. The product's concentration is expressed as % weight/weight.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review
Contatta l'Assistenza Tecnica