Merck
S9137
Streptomicina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Streptomycin, Streptomycin Sulphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
25 G
CHF 84.00
100 G
CHF 246.00
CHF 84.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
728.69
Beilstein:
3894995
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281675
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
≥720 I.U. per mg (dried basis)
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
S1277S650185886
Streptomicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
S9137
Streptomicina
Streptomicina powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Sigma-Aldrich
S1277
Streptomicina
Streptomicina powder
Sigma-Aldrich
S6501
Streptomicina
Streptomycin solution ~1 mg/mL in 1 mM EDTA, analytical standard
Supelco
85886
Streptomycin solution
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Descrizione generale
Chemical structure: aminoglycoside
Applicazioni
Streptomycin is used to study mechanisms of streptomycin resistance and is often used together with penicillin and other agents to inhibit bacterial contamination in cell culture applications. It is recommended for use in molecular biology applications at 25-50μg/mL, in cell culture applications at 100 mg/L and in embryo culture at 50 mg/L.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La streptomicina agisce inibendo la sintesi delle proteine dei procarioti legandosi alla proteina S12 della subunità ribosomiale 30S. In questo modo impedisce la transizione da complesso imitativo a ribosoma di allungamento della catena. Ciò causa errori di codifica o inibisce l′avvio.
Modalità di resistenza: Una mutazione in rpsL, un gene per la proteina ribosomiale S12, impedisce il legame della streptomicina con il ribosoma. Inoltre, un′aminoglicoside fosfotransferasi inattiva la streptomicina.
Spettro antimicrobico: La streptomicina è attiva nei confronti dei batteri gram positivi e gram negativi.
Nota sulla preparazione
Stock solutions should be prepared directly in the vial with sterile water at concentrations between 20-25 mg/mL.
Altre note
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place
Esclusione di responsabilità
Solutions can be stored at 2-8°C for up to a month or at -20°C for more extended periods. At 37°C, solutions are stable for three days.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniela Lobenwein et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002440-e002440 (2015-10-29)
Paraplegia following spinal cord ischemia represents a devastating complication of both aortic surgery and endovascular aortic repair. Shock wave treatment was shown to induce angiogenesis and regeneration in ischemic tissue by modulation of early inflammatory response via Toll-like receptor (TLR)
Jiayun Zhu et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(12), 1809-1822 (2015-06-18)
Fanconi Anemia (FA) is a cancer predisposition syndrome and the factors defective in FA are involved in DNA replication, DNA damage repair and tumor suppression. Here, we show that FANCD2 is critical for genome stability maintenance in response to high-linear
Chao Yu et al.
Nature communications, 6, 8017-8017 (2015-08-19)
Oocyte meiosis is a specialized cell cycle that gives rise to fertilizable haploid gametes and is precisely controlled in various dimensions. We recently found that E3 ubiquitin ligase CRL4 is required for female fertility by regulating DNA hydroxymethylation to maintain
Carlotta Alias et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(9), 2098-2107 (2015-05-27)
Gynaecological leiomyosarcoma (gLMS) represent a heterogeneous group of soft tissue sarcoma, characterized by rare incidence, high aggressiveness and propensity to infiltrate secondary organs, poor prognosis and lethality, because of the lack of biological mechanisms that underlying their progression and effective
Chengfei Zheng et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 6656-6662 (2015-09-02)
Aortic aneurysm is a cardiovascular condition with a serious risk of mortality and the dismal prognosis of any type of major cardiovascular disease. The present study found that tissues from aortic aneurysm patients and hypoxic aortic smooth muscle cells showed
Articoli
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica