Sieroalbumina umana
La sieroalbumina umana (HSA) è una proteina monomerica, globulare, che lega l'albumina, composta da circa 585 aminoacidi e con un peso molecolare di 66,5 kDa. Viene sintetizzata nel fegato e rilasciata nel flusso sanguigno per aiutare a regolare la distribuzione dei fluidi tra i vasi sanguigni e i tessuti. L'HSA trasporta anche sostanze come acidi grassi, ormoni e farmaci nel sangue. L'HSA ha un'emivita di circa 19 giorni in circolazione e può essere facilmente purificata dal plasma umano o prodotta con la tecnologia del DNA ricombinante. L'HSA viene utilizzata come integratore nei terreni di coltura cellulare per fornire i nutrienti necessari e promuovere la crescita delle cellule. Inoltre, stabilizza il pH del terreno di coltura e agisce come proteina trasportatrice di ormoni, vitamine e altri fattori di crescita. Inoltre, l'HSA può essere utilizzata come stabilizzatore e/o adiuvante nei vaccini.
Prodotti
Sieroalbumina umana: Polvere o soluzione liofilizzata
L'HSA è disponibile come polvere liofilizzata o soluzione acquosa ed è comunemente utilizzata come agente stabilizzante nella formulazione di vari farmaci. Supporta la crescita e la vitalità di varie linee cellulari come integratore per le colture cellulari ed è utilizzato in applicazioni quali SDS-page, elettroforesi su gel di agarosio e come materiale di riferimento standard per lo sviluppo di test.
Nella sua forma solida denaturata o liofilizzata, l'HSA è utilizzata negli studi di degradazione dei monomeri e nei saggi di adesione proteica, dove aiuta a determinare l'interazione tra proteine e superfici.
Frazione V dell'albumina sierica umana
La frazione V dell'HSA è una forma altamente purificata di HAS ottenuta mediante un processo di frazionamento. Si tratta di una frazione specifica di HSA che è stata isolata e purificata dal plasma umano utilizzando il frazionamento con etanolo e altre tecniche di purificazione. La frazione V di HSA è comunemente utilizzata come standard proteico e come agente bloccante nei test immunologici. Agisce inoltre come agente stabilizzante nella formulazione di vari farmaci e vaccini.
Albumina sierica umana ricombinante
L'albumina sierica umana ricombinante è una forma altamente pura e omogenea di HSA. L'HSA ricombinante è priva di potenziali contaminanti e impurità che possono essere presenti nell'HSA derivata dal plasma umano, ma ha le stesse proprietà fisiche e chimiche dell'HSA nativa. È ampiamente utilizzata come componente di formulazioni di farmaci e dispositivi medici grazie alla sua superiore purezza e omogeneità. L'HSA ricombinante è utilizzata anche nell'ingegneria tissutale e nella medicina rigenerativa grazie alla sua elevata biocompatibilità e alla bassa immunogenicità, e serve come calibratore di riferimento primario per l'albumina urinaria in vari test diagnostici.
Risorse correlate
- Purification or Removal of Albumin and IgG
This page shows how to purify or remove albumin and IgG with Albumin & IgG Depletion Sepharose High Performance from Cytiva.
- Performing a Separation or Removal of Albumin with HiTrap® Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow
This page shows how to separate or remove albumin by affinity chromatography using HiTrap Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow.
- Albumin in Cell Culture
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.