Pulizia della reazione
La pulizia delle reazioni di PCR, dei digestati di restrizione, delle reazioni di sequenziamento e degli estratti di gel di agarosio e poliacrilammide è essenziale per rimuovere contaminanti come sali, enzimi, dNTP non incorporati, primer, bromuro di etidio e altre impurità che possono interferire con le analisi a valle. È disponibile una selezione di prodotti per la pulizia di DNA e RNA da reazioni enzimatiche o da campioni pre-purificati per garantire flessibilità e convenienza.
Products
Kit di purificazione GenElute™-E
I kit di purificazione del DNA GenElute™-E utilizzano una tecnica di cromatografia negativa dipendente dall'esclusione dimensionale per isolare e purificare l'acido nucleico in un singolo spin.
- Flusso di lavoro semplificato
- Riduzione dei rifiuti plastici e assenza di tamponi di legame o di lavaggio pericolosi
- Confezione eco-compatibile
- Il portafoglio comprende sia kit di purificazione del DNA che dell'RNA
GenElute™ PCR Clean-Up Kits
- Il GenElute™ PCR Clean-Up Kit è progettato per una rapida purificazione dei prodotti di amplificazione PCR a singolo o doppio filamento. Questo kit rimuove il 99% dei primer e degli altri componenti per purificare fino a 100 μL o 10 μg di DNA amplificato da PCR in 8 minuti, con recuperi fino al 95%.
- Il GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit consente una purificazione ad alta produttività dei prodotti PCR mediante vuoto o centrifugazione. Il kit comprende i reagenti necessari per la purificazione di prodotti PCR altamente puri. Il recupero del DNA è del 75-90% per frammenti da 100 a 10.000 bp con rimozione di primer, primer-dimeri, nucleotidi, sali e polimerasi.
Piastre filtranti per la pulizia della PCR Multiscreen®
Piastre filtranti per la pulizia della PCR
Le piastre filtranti per PCR Multiscreen® offrono soluzioni rapide e automatizzabili per la purificazione della PCR ad alta produttività, garantendo un'elevata purezza e un alto recupero.
- >99.5% di rimozione del primer
- MultiScreen® PCR96 piastre filtranti per campioni di volume 150-300 µL
- MultiScreen® PCR384 piastre filtranti per volumi di campione di 20-100 µL
- MultiScreen® PCRµ96 piastra filtrante per micropozzetti raccomandata per piccoli frammenti (1 - 150 bp) e volumi ridotti (20 - 150 µL)
GenElute™ Gel Extraction Kit
Il GenElute™ Gel Extraction Kit è progettato per la purificazione rapida di frammenti di DNA lineare e plasmidico da gel di agarosio standard o a bassa fusione. Questo kit può essere utilizzato anche per purificare il DNA da gel di poliacrilammide.
- Lega fino a 10 μg di DNA
- Recupera fino all'80%
- Fino a 3.5 g di agarosio per colonna
- Compatibile con agarosio standard e a bassa fusione in tampone TAE o TBE
Montage DNA Gel Extraction Kit
Il Montage DNA Gel Extraction Kit è una soluzione rapida ed efficace per il recupero di DNA completamente funzionale da fette di gel di agarosio. In una centrifuga di 10 minuti, il gel di agarosio contenente il DNA di interesse viene frammentato e compresso per estrudere il DNA pronto per il sequenziamento o il clonaggio.
- Massimizza il recupero del DNA da fette di gel di agarosio
- Una centrifuga di 10 minuti recupera il DNA completamente funzionale
- Il DNA purificato è pronto per il clonaggio o il sequenziamento
SigmaSpin® Colonne e piastre per la pulizia delle reazioni di sequenziamento
- SigmaSpin® Le colonne di pulizia post-reazione sono ideali per le applicazioni a bassa produttività e forniscono un metodo rapido, semplice e altamente efficiente per rimuovere i coloranti non incorporati, i sali in eccesso e altri componenti di reazione che interferiscono.
- Le piastre di pulizia post-reazione a 96 pozzetti di SigmaSpin™ forniscono un metodo rapido, semplice e altamente efficiente per rimuovere i coloranti non incorporati, i sali in eccesso e altri componenti di reazione che interferiscono.
Piastre per la pulizia delle reazioni di sequenziamento Montage e Multiscreen®
Montage e Multiscreen®
Piastre per la pulizia delle reazioni di sequenziamento
I prodotti per la pulizia delle reazioni di sequenziamento Montage e MultiScreen® incorporano una membrana di esclusione dimensionale brevettata per ottenere prodotti di reazione di sequenziamento altamente purificati. Disponibili nei formati a 96 e 384 pozzetti, le piastre seguono un protocollo sottovuoto e sono compatibili con l'automazione.
- Protocollo sottovuoto della durata di 10 minuti
- Compatibile con un'ampia gamma di modelli
- Ottimizzato per l'uso con i prodotti chimici BigDye™
Risorse correlate
- Brochure: Molecular Essentials Guide
Learn how our comprehensive molecular tools and reagents provide precise, ready-to-use solutions for your workflows.
- Product Guide: Nucleic Acid Purification
Our diverse portfolio of products is guaranteed to get your DNA or RNA isolated, purified, and ready for amplification.
- Article: DNA/RNA Purification Cross Reference
Cross reference sheet matching GenElute™ nucleic acid purification products to Qiagen® nucleic acid purification products.